Merck
731315
Sigma-Aldrich
4-Bromothiophene-3-carbonitrile
97%
Sinónimos:
4-Bromo-3-cyanothiophene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H2BrNS
Número de CAS:
Peso molecular:
188.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
58-62 °C
grupo funcional
bromo
nitrile
cadena SMILES
Brc1cscc1C#N
InChI
1S/C5H2BrNS/c6-5-3-8-2-4(5)1-7/h2-3H
Clave InChI
RTOSSMAWCKNWFX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)