Merck
730769
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole
97%
Sinónimos:
4-Bromo-3-methyl-5-phenylpyrazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
237.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
87-92 °C
grupo funcional
bromo
phenyl
cadena SMILES
Cc1[nH]nc(-c2ccccc2)c1Br
InChI
1S/C10H9BrN2/c1-7-9(11)10(13-12-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
OMGCVNHAFYEVRU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)