Merck
730246
Sigma-Aldrich
Ethyl N,N-dimethyloxamate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NCO13CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
liquid
bp
105-106 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
1.075 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCO[13C](=O)C(=O)N(C)C
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Información legal
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)