Merck
729930
Sigma-Aldrich
4-Iodo-1H-indazole
95%
Sinónimos:
4-Iodoindazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5IN2
Número de CAS:
Peso molecular:
244.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
184-190 °C
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
Ic1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C7H5IN2/c8-6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
Clave InChI
CJQXSPSUIGJNJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)