Merck
729396
Sigma-Aldrich
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5IN2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.588
densidad
1.936 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cn1ccc(I)n1
InChI
1S/C4H5IN2/c1-7-3-2-4(5)6-7/h2-3H,1H3
Clave InChI
SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)