Merck
729213
Sigma-Aldrich
2-Vinylpyridine-d7
(stabilized with 4-tert-butylcatechol), 97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7D7N
Número de CAS:
Peso molecular:
112.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
97 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
bp
79-82 °C/29 mmHg (lit.)
densidad
1.038 at 25 °C
cambio de masa
M+7
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
Clave InChI
KGIGUEBEKRSTEW-QMUWOJKRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)