Merck
728446
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorobutyl)morpholine hydrochloride
97.0-103.0% (T)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16ClNO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
214.13
Beilstein:
3687970
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97.0-103.0% (T)
Formulario
crystals
grupo funcional
chloro
ether
cadena SMILES
Cl.ClCCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H16ClNO.ClH/c9-3-1-2-4-10-5-7-11-8-6-10;/h1-8H2;1H
Clave InChI
GVGLBMSAGIOHOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)