727016
(R)-4-Fluoromandelic acid
ChiPros®, produced by BASF, 98%
Sinónimos:
4-Fluoro-D-mandelic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
98%
Formulario
powder
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Clave InChI
RWCMOQXHIDWDDJ-SSDOTTSWSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)