700150
(S)-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
(−)-1-Boc-L-pyroglutamic acid, Boc-pyr-OH
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
powder
actividad óptica
[α]22/D −35.0, c = 1 in chloroform
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
118-123 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H](CCC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-6(8(13)14)4-5-7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-/m0/s1
Clave InChI
MJLQPFJGZTYCMH-LURJTMIESA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable