726664
(R)-(+)-α,4-Dimethylbenzylamine
produced by BASF, ChiPros®, 99%
Sinónimos:
(+)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (+)-1-(p-Tolyl)ethylamine, (+)-p-Methyl-α-phenylethylamine, (R)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (R)-1-(p-Methylphenyl)ethylamine, (R)-1-(p-Tolyl)ethanamine, (R)-4-Tolylethylamine, [(R)-(+)-1-(4-Methylphenyl)ethyl]amine
Seleccione un Tamaño
66,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
66,70 €
Productos recomendados
grado
produced by BASF
Ensayo
99%
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5
índice de refracción
n20/D 1.521 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
densidad
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
C[C@@H](N)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
UZDDXUMOXKDXNE-MRVPVSSYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.