Merck
725854
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-(trifluoromethyl)-pyridine-2-carboxylate
≥95.0%
Sinónimos:
Ethyl 5-(trifluoromethyl)picolinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8F3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
219.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95.0% (GC)
≥95.0%
Formulario
lumps
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8F3NO2/c1-2-15-8(14)7-4-3-6(5-13-7)9(10,11)12/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
KCMOTZFSBYHKCI-UHFFFAOYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)