Merck
725781
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,3-difluorobutyrate
≥96.0%
Sinónimos:
3,3-Difluorobutyric acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10F2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.14
Beilstein:
1759658
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96.0%
Formulario
liquid
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(C)(F)F
InChI
1S/C6H10F2O2/c1-3-10-5(9)4-6(2,7)8/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
JSMRUPPAFDYIRD-UHFFFAOYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
97.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
36.19 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)