Merck
725080
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-methylpyridine borane complex
Sinónimos:
(5-Ethyl-2-methylpyridine)trihydroborane, 5-Ethyl-2-methylpyridine borane, PEMB
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14BN
Número de CAS:
Peso molecular:
135.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
densidad
0.907 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
B.CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N.BH3/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3
Clave InChI
MNMBLEICNIBHKB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Organometallic cross-coupling reactions
  • Reductive amination
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C