Merck
724971
Sigma-Aldrich
Dichloroacetyl chloride-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
Cl213CH13COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
149.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
bp
107-108 °C (lit.)
densidad
1.552 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
Cl[13CH](Cl)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H/i1+1,2+1
Clave InChI
FBCCMZVIWNDFMO-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)