Merck
724262
Sigma-Aldrich
2-Methylthiophene-3-carboxamide
97%
Sinónimos:
2-Methyl-3-thiophenecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
141.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
135-140 °C
cadena SMILES
Cc1sccc1C(N)=O
InChI
1S/C6H7NOS/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
Clave InChI
ZDEWSZZMQVGWCA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)