Merck
723401
Sigma-Aldrich
S-Methyl-13C methanethiosulfonate
97 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
S-Methyl-13C thiomethanesulfonate, MMTS-13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SO2S13CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
127.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
97 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
bio NMR: suitable
bp
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidad
1.347 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CS(=O)(=O)S[13CH3]
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3/i1+1
Clave InChI
XYONNSVDNIRXKZ-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)