Merck
723266
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4,6-d6 sulfate sodium salt
97 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Androst-5-en-17-one-2,2,3,4,4,6-d6, 3-(sulfooxy sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19D6H21O5NaS
Número de CAS:
Peso molecular:
396.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
97 atom % D
Análisis
98% (CP)
formulario
powder
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+6
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@]12C(C([2H])([2H])[C@](OS(=O)(O[Na])=O)([2H])C([2H])([2H])C2)=C([2H])CC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14?,15?,16?,18-,19-;/m0./s1/i3D,7D2,11D2,13D;
Clave InChI
GFJWACFSUSFUOG-WNCZOCEESA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable