Merck
721301
Sigma-Aldrich
Sodium pregnenolone-17α,21,21,21-d4 sulfate
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one-17α,21,21,21-d4 3-sulfate, 3-Hydroxypregn-5-en-10-one-17α,21,21,21-d4 sulfate, 5-Pregnen-3β-ol-20-one-17α,21,21,21-d4 sulfate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21D4H27NaO5S
Peso molecular:
422.55
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Análisis
98% (CP)
formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
192 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C(=O)[C@]1([2H])CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4CC(CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H32O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t15?,16-,17-,18-,19?,20-,21+;/m0./s1/i1D3,17D;
Clave InChI
QQVJEIZJHDPTSH-KSVJGDSJSA-M
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable