Merck
722588
Sigma-Aldrich
Potassium 1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-4-trifluoroborate
Sinónimos:
Potassium 1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl-4-trifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11BF3KN2O
Peso molecular:
258.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
120-130 °C
grupo funcional
ether
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cnn(c1)C2CCCCO2
InChI
1S/C8H11BF3N2O.K/c10-9(11,12)7-5-13-14(6-7)8-3-1-2-4-15-8;/h5-6,8H,1-4H2;/q-1;+1
Clave InChI
BFCBDXMNLWLVRE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)