Merck
722154
Sigma-Aldrich
4-Dodecylbenzenesulfonyl azide
(soft type) (mixture)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H29N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
351.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352125
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 722154, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Formulario
liquid
impurezas
≤5% ethyl acetate (residual solvent)
índice de refracción
n20/D 1.510
densidad
1.051 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H29N3O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)24(22,23)21-20-19/h13-16H,2-12H2,1H3
Clave InChI
DYEGEQTYEIHCSO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant or reagent for synthesis of:
  • Positron emission tomography ligand for imaging metabotropic glutamate receptor type 1
  • Stitching agent for introduction of aziridines into functionalized organic molecules
  • Parenteral cephalosporins
Reagent for:
  • Intermolecular metal-catalyzed carbenoid cyclopropanations
  • Solid-phase synthesis of indolecarboxylates using palladium catalyzed reactions
  • Solid-phase rhodium carbenoid N-H insertion reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)