Merck
722073
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methoxy-3-nitrobenzaldehyde
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
114,00 €
114,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
114,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
197.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
114,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
129-134 °C
grupo funcional
aldehyde
nitro
cadena SMILES
COc1cc(C=O)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-6-2-5(4-10)8(11)7(3-6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
CCHTVTHOPTTYSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)