Merck
721719
Sigma-Aldrich
3-Bromopiperidine hydrobromide
Seleccione un Tamaño
1 G
63,50 €
63,50 €
Precio de catálogo127,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
63,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11Br2N
Número de CAS:
Peso molecular:
244.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
63,50 €
Precio de catálogo127,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
mp
275-285 °C
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC1CNCCC1.Br
InChI
1S/C5H10BrN.BrH/c6-5-2-1-3-7-4-5;/h5,7H,1-4H2;1H
Clave InChI
BFEXEPRPMXJTEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)