Merck
721190
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(tributylstannyl)benzene
Sinónimos:
1,3-Bis(tributylstannanyl)benzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H58Sn2
Número de CAS:
Peso molecular:
656.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.520
densidad
1.148 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(c1)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C6H4.6C4H9.2Sn/c1-2-4-6-5-3-1;6*1-3-4-2;;/h1-3,6H;6*1,3-4H2,2H3;;
Clave InChI
ASPLJNIVVPATHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of covalent analogs of DNA base pairs and triplets from 9-benzyl-6-chloropurine via a Stille cross-coupling reaction
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)