721115
2-methoxy-6-(tributylstannyl)pyridine
96%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.512
bp
309.3-313.3 °C
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(OC)n1
InChI
1S/C6H6NO.3C4H9.Sn/c1-8-6-4-2-3-5-7-6;3*1-3-4-2;/h2-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
IEIMCQVOGICOFA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable