Merck
720577
Sigma-Aldrich
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
3-Borono-5-fluorobenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BFO4
Número de CAS:
Peso molecular:
183.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
112-116 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OB(O)c1cc(F)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BFO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,12-13H,(H,10,11)
Clave InChI
APHPXZJIUTVQNC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)