720348
2-Chloro-5-nitropyrimidine
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
105-110 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2ClN3O2/c5-4-6-1-3(2-7-4)8(9)10/h1-2H
Clave InChI
OFCBNMYNAHUDGE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Frontiers in chemistry, 8, 583-583 (2020-08-06)
The mechanism of SNAr reactions between 2-chloro-5-nitropyrimidine with primary and secondary alicyclic amines, respectively, have been studied by kinetic measurements. The kinetic data obtained in aqueous media opens a controversial discussion based on Brönsted-type plots analysis. The first approach based