Merck
720216
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
195.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario:
powder
Ensayo:
97%
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
132-136 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1c(CC(O)=O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6-7(5-9(11)12)3-2-4-8(6)10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
LWIOFILTAJJDLA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)