Merck
719269
Sigma-Aldrich
Sodium bis(2-ethylhexyl)sulfo(succinate-13C4)
99 atom % 13C, 96% (CP)
Sinónimos:
Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate-13C4 sodium salt, Docusate-13C4 sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4C16H37NaO7S
Peso molecular:
448.53
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
96% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
CCCCC(CC)CO[13C](=O)[13CH2][13CH]([13C](=O)OCC(CC)CCCC)S(=O)(=O)O[Na]
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/i13+1,18+1,19+1,20+1;
Clave InChI
APSBXTVYXVQYAB-AZUKWMEISA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)