718734
5-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
Sinónimos:
5-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
102-106 °C
cadena SMILES
COc1cc(CC#N)c(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H7F3N2O3/c1-18-9-4-6(2-3-14)8(15(16)17)5-7(9)10(11,12)13/h4-5H,2H2,1H3
Clave InChI
IANAREFPKLOIAF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable