718726
6-Methylpyridine-3-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
3-Formyl-6-methylpyridine, 5-Formyl-2-picoline, 6-Methylnicotinaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.546
densidad
1.084 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cc1ccc(C=O)cn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-2-3-7(5-9)4-8-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
IMWMEIWYPWVABQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87.8 °C - closed cup