Merck
718556
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxane-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
92.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
bio NMR: suitable
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
densidad
1.08 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[13CH2]1[13CH2]O[13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-JCDJMFQYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)