718009
Dicyclohexylzinc solution
0.4 M in diethyl ether
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
concentración
0.4 M in diethyl ether
densidad
0.756 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C1CCC(CC1)[Zn]C2CCCCC2
InChI
1S/2C6H11.Zn/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1H,2-6H2;
Clave InChI
NFBPCQSTZITERU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)