Merck
717959
Sigma-Aldrich
Ethylbenzene solution
1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
Seleccione un Tamaño
1 PKG
227,05 €
1 PKG
265,00 €
227,05 €
Precio de catálogo239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
227,05 €
1 PKG
265,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10
Número de CAS:
Peso molecular:
106.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
227,05 €
Precio de catálogo239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Formulario
solution
Nivel de calidad
concentración
1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
cadena SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
1H sensitivity
Cantidad
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ch Vlachokostas et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 177, 125-134 (2013-03-19)
Emission from road traffic has become the most important source of local air pollution in numerous European cities. Epidemiological research community has established consistent associations between traffic-related substances and various health outcomes. Nevertheless, the vast majority of urban areas are
You-Ya Zhou et al.
Environmental monitoring and assessment, 185(4), 3037-3048 (2012-09-11)
A method based on headspace (HS) sampling coupling with portable gas chromatography (GC) with photo ionization detector (PID) was developed for rapid determination of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes (BTEX) in soils. Optimal conditions for HS gas sampling procedure were
Ann Kambhu et al.
Chemosphere, 89(6), 656-664 (2012-07-11)
The development of slow-release chemical oxidants for sub-surface remediation is a relatively new technology. Our objective was to develop slow-release persulfate-paraffin candles to treat BTEX-contaminated groundwater. Laboratory-scale candles were prepared by heating and mixing Na(2)S(2)O(8) with paraffin in a 2.25
Carla B Vidal et al.
Journal of environmental management, 112, 178-185 (2012-08-28)
Various technologies have been used for the treatment and remediation of areas contaminated by BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes), which are organic compounds that are of particular concern due to their toxicity. Potential applications of synthetic zeolites for environmental
Adrián Flores Orozco et al.
Journal of contaminant hydrology, 136-137, 131-144 (2012-07-13)
Broadband spectral induced polarization (SIP) measurements were conducted at a former hydrogenation plant in Zeitz (NE Germany) to investigate the potential of SIP imaging to delineate areas with different BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene) concentrations. Conductivity images reveal a