Merck
717150
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid-3,3-d2 sodium salt hydrate
97 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
α-Keto-butyric acid-3,3-d2 sodium, α-Ketobutyric acid-3,3-d2 sodium salt, 2-Oxobutanoic acid-3,3-d2 sodium salt, Sodium α-ketobutyrate-3,3-d2
Seleccione un Tamaño
250 MG
246,00 €
246,00 €
Precio de catálogo1230,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
246,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CD2COCO2Na•xH2O
Peso molecular:
126.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
246,00 €
Precio de catálogo1230,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
97 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
210 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
O.[Na+].[2H]C([2H])(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i2D2;;
Clave InChI
PVLJVKQSCAHPPR-FMPZBJQLSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.