Merck
716901
Sigma-Aldrich
Gold nanorods
methyl terminated, 10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O
Sinónimos:
Au nanorods, Gold nanorod
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
concentración
≥1800.0 μg/mL
diám. × L
10 nm × 41 nm ± 10%
impurezas
<0.0001% CTAB
diámetro
10 nm
pH
6-8
densidad
1 g/mL at 25 °C
λmáx.
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Propiedades físicas
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)