Merck
716790
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(2-(diisopropylphosphino)-ethylamine)ruthenium(II)
97%
Seleccione un Tamaño
250 MG
37,10 €
37,10 €
Precio de catálogo74,20 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
37,10 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H40Cl2N2P2Ru
Número de CAS:
Peso molecular:
494.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
37,10 €
Precio de catálogo74,20 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
154-157 °C
cadena SMILES
Cl[Ru]Cl.CC(C)P(CCN)C(C)C.CC(C)P(CCN)C(C)C
InChI
1S/2C8H20NP.2ClH.Ru/c2*1-7(2)10(6-5-9)8(3)4;;;/h2*7-8H,5-6,9H2,1-4H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
HINVYXXIKGEKJI-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jia, W.; Chen , X.; Guo, R.; Sui-Seng, C.; Amoroso, A.; Lough, A. J.; Abdur-Rashid, K.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 8301-8301 (2009)