Merck
716693
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-2-(Diphenylphosphino)cyclohexylamine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H22NP
Número de CAS:
Peso molecular:
283.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D +103.0°, c = 0.5 in dichloromethane
mp
51-56 °C
cadena SMILES
N[C@H]1CCCC[C@@H]1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H22NP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12,17-18H,7-8,13-14,19H2/t17-,18-/m0/s1
Clave InChI
ZATLZEHZPXYMFE-ROUUACIJSA-N
Información legal
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)