Merck
716596
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4Cl2N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
30-34 °C
cadena SMILES
COC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2N2O2/c1-12-5(11)3-2-9-6(8)10-4(3)7/h2H,1H3
Clave InChI
FNNAWVXVOHNOFF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)