Merck
716340
Sigma-Aldrich
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5BrFN
Número de CAS:
Peso molecular:
214.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.551
densidad
1.589 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
nitrile
cadena SMILES
Fc1c(Br)cccc1CC#N
InChI
1S/C8H5BrFN/c9-7-3-1-2-6(4-5-11)8(7)10/h1-3H,4H2
Clave InChI
JKRBRQNAVKGEHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)