Merck
716316
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3F4N
Número de CAS:
Peso molecular:
165.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.401
densidad
1.368 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Fc1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
Clave InChI
UUODQIKUTGWMPT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
90.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32.2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)