Merck
715808
Sigma-Aldrich
Ethyl (phenylthiomethyl-13C) ether
99 atom % 13C
Sinónimos:
Ethoxymethyl-13C phenyl sulfide
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5S13CH2OCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
169.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
liquid
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCO[13CH2]Sc1ccccc1
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Información legal
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)