Merck
715182
Sigma-Aldrich
Copper iodide dimethyl sulfide complex
97%
Sinónimos:
μ-Iodotri-μ3-iodotris[thiobis[methane]]tetracopper
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H18Cu4I4S3
Número de CAS:
Peso molecular:
948.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: copper
mp
102-106 °C
cadena SMILES
[Cu]I.[Cu]I.[Cu]I.[Cu]I.CSC.CSC.CSC
InChI
1S/3C2H6S.4Cu.4HI/c3*1-3-2;;;;;;;;/h3*1-2H3;;;;;4*1H/q;;;4*+1;;;;/p-4
Clave InChI
PXRJJSAVIXAAON-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Catalyst for conjugate addition reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)