Merck
714828
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-iodo-5-nitropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H2ClIN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
284.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
102-106 °C
grupo funcional
chloro
iodo
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C5H2ClIN2O2/c6-5-4(7)1-3(2-8-5)9(10)11/h1-2H
Clave InChI
KUMMEUQAQSZVOD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)