Merck
714283
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-propionic acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
Sinónimos:
L-Azidoalanine cyclohexylammonium salt, N3-Ala-OH CHA salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5N3O2 · C6H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
214.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥98% (CE)
formulario
crystals
actividad óptica
[α]/D +12.0±1.0°, c = 1 in methanol
composición
carbon, 49.9-51.0%
nitrogen, 25.6-26.7%
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1CCCCC1.C[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C3H5N3O2/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3(7)8)5-6-4/h6H,1-5,7H2;2H,1H3,(H,7,8)/t;2-/m.0/s1
Clave InChI
CGKQKHCXMKZFEF-WNQIDUERSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)