Merck
713449
Sigma-Aldrich
1-Benzyloxy-2-iodoethane
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Benzyl 2-iodoethyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11IO
Número de CAS:
Peso molecular:
262.09
Beilstein:
1364731
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.578
cadena SMILES
ICCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11IO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
Clave InChI
NYACRWGQRUIHSO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)