712620
N-Boc-4-azido-L-homoalanine (dicyclohexylammonium) salt
≥97% (CE)
Sinónimos:
(S)-4-Azido-2-(Boc-amino)butyric acid (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97% (CE)
formulario
crystals
actividad óptica
[α]/D +15.5±1.0°, c = 1 in ethanol
composición
carbon, 57.5-61.0%
nitrogen, 16.0-16.9%
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCN=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C9H16N4O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-9(2,3)17-8(16)12-6(7(14)15)4-5-11-13-10/h11-13H,1-10H2;6H,4-5H2,1-3H3,(H,12,16)(H,14,15)/t;6-/m.0/s1
Clave InChI
UCLAYMPJMDBLOX-ZCMDIHMWSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)