Merck
712507
Sigma-Aldrich
O-[2-(3-Tritylthiopropionylamino)ethyl]polyethylene glycol
Mp 3,000
Sinónimos:
HO-PEG-NHCO-C2H4-S-Trt 3000
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
mol peso
Mp 3,000
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
Ω-final
hydroxyl
α-final
trityl
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.