712205
(1R,2S)-(−)-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
Sinónimos:
(−)-Cispentacin hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
formulario
crystals
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0% (GC)
impurezas
4.0-6.0% water
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
O.Cl.Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O.N[C@H]2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/2C6H11NO2.2ClH.H2O/c2*7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;;;/h2*4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);2*1H;1H2/t2*4-,5+;;;/m11.../s1
Clave InChI
XAVWJWKIXZQILW-HALBYODASA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)