909122
Hidróxido de potasio
free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, 90%, flakes
Sinónimos:
Potasa cáustica
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Agency
suitable for EPA 1613
suitable for SM 5210
presión de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
Línea del producto
Redi-Dri™
Análisis
90%
formulario
flakes
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
cadena SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.