Merck
711861
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-2-thienylglycine
97%
Sinónimos:
(R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(2-thienyl)acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
257.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96.5% (HPLC)
97%
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]/D -90±5°, c = 1 in ethanol
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)c1cccs1
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-11(2,3)16-10(15)12-8(9(13)14)7-5-4-6-17-7/h4-6,8H,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clave InChI
CFAJOXPICRIMCA-QMMMGPOBSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)